Ácido fórmico ≥96% ≥96% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Aminic Acid, Methanoic acid
36617.36 36617.A3 36617.57
36617.36EA 91 EUR
36617.36 36617.A3 36617.57
Ácido fórmico ≥96% ≥96% ACS
Ácido fórmico
Purity: 96+% CAS No.: 64-18-6 Molecular Formula: CH2O2 Formula Weight: 46.03 Flash Point: 50°(156°F) Physical Form: Liquid Density: 1.220 Refractive Index: 1.3710 Appearance: Colourless Melting Point: 7-9° Boiling Point: 100-101° Beilstein Reference: 1209246 Merck Reference: 14,4241 UN No.: 1779 MDL No.: MFCD00003297
Formula: HCO₂H
MW: 46.03 g/mol
Pto. Ebullición: 100…101 °C
Pto. de fusión: 7…9 °C
Densidad: 1.220
Pto. de inflamación: 50 °C (156 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003297
Núm. CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,4241
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM