Ácido fórmico 98,0 - 100% 98.0-100%, Puriss., meets analytical specifications of DAC, FCC, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Aminic Acid, Methanoic acid
27001-1L 27001-2.5L 27001-70KG 27001-1200KG
27001-1LEA 50.2 EUR
27001-1L 27001-2.5L 27001-70KG 27001-1200KG
Ácido fórmico 98,0 - 100% 98.0-100%, Puriss., meets analytical specifications of DAC, FCC, Fluka™
Ácido fórmico
Formula: HCO₂H
MW: 46.03 g/mol
Pto. Ebullición: 100.4 °C (1.013 hPa)
Pto. de fusión: 4 °C
Densidad: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 49.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003297
Núm. CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance complying
Identity complying
Assay 98.0 - 100.5 %
Density (D 20/20) 1.217 - 1.223
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 40 ppm
Sulfite (SO₃) complying
Acetic acid (GC) Max. 0.05 %
Solubility in water complying
Residual solvents complying
Chromatographic purity complying
Refractive Index n20/D 1.370 (lit.)