Ácido fórmico 98 - 100% 98-100%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Aminic Acid, Methanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00264.0100
1.00264.1000
1.00264.2500
1.00264.0100EA
46.3
EUR
1.00264.0100
1.00264.1000
1.00264.2500
Ácido fórmico 98 - 100% 98-100%, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis, Supelco®
Ácido fórmico
Formula:
HCO₂H MW: 46.03 g/mol Densidad: 1.22 Pto. de inflamación: 48 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003297 Núm. CAS: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 UN: 1779 ADR: 8 (3) II |
|
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 4 °C |
Molar Mass | 46.03 g/mol |
Boiling Point | 101 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 42 hPa (20 °C) |
Flash Point | 48 °C |
Explosion Limit | 12 - 38 %(V) |
Density | 1.22 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.2 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 480 °C |