Ácido fórmico ≥99.0% (by acidimetry) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Aminic Acid, Methanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22254.1000
8.22254.9025
8.22254.1001
8.22254.2501
8.22254.1000EA
37.3
EUR
8.22254.1000
8.22254.9025
8.22254.1001
8.22254.2501
Ácido fórmico ≥99.0% (by acidimetry) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido fórmico
Formula:
HCO₂H Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003297 Núm. CAS: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 UN: 1779 ADR: 8 (3),II |
|
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 8 °C |
Molar Mass | 46.03 g/mol |
Boiling Point | 101 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 42 hPa (20 °C) |
Flash Point | 48 °C |
Explosion Limit | 12 - 38 %(V) |
Density | 1.22 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.2 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 480 °C |
Saturation concentration | 80 g/m3 (20 °C) Air |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |