Ácido pelargónico 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido nonanoico
356240010 356241000 356240025 356245000
ACRO356240010EA 78.4 EUR
ACRO356240010 ACRO356241000 ACRO356240025 ACRO356245000
Ácido pelargónico 97%
Ácido pelargónico
Formula: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Pto. Ebullición: 254 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 12,5 °C
Densidad: 0,9 g/cm³
Pto. de inflamación: 114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004433
Núm. CAS: 112-05-0
EINECS: 203-931-2
ADR: 8,III
Índice Merck: 12,07198
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %