Ácido pelargónico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ácido nonanoico
B21568.AK
B21568.AU
B21568.AKEA
31.7
EUR
B21568.AK
B21568.AU
Ácido pelargónico ≥97%
Ácido pelargónico
Purity: 97%
CAS No.: 112-05-0
Molecular Formula: CH3(CH2)7CO2H
Formula Weight: 158.24
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.4315
Odour: Unpleasant
pH: 3.5
Melting Point: 10-12°
Boiling Point: 253-255°
Beilstein Reference: 1752351
Merck Reference: 14,7070
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004433
Formula:
C₉H₁₈O₂ MW: 158,24 g/mol Pto. Ebullición: 253…255 °C Pto. de fusión: 10…12 °C Densidad: 0,905 Pto. de inflamación: 140 °C (284 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004433 Núm. CAS: 112-05-0 EINECS: 203-931-2 UN: 3265 ADR: 8,III Índice Merck: 14,7070 |