Ácido esteárico 97%
Proveedor: Thermo Scientific
174490010 174490025 174490100
ACRO174490010EA 51.1 EUR
ACRO174490010 ACRO174490025 ACRO174490100
Ácido esteárico 97%
Ácido esteárico
Formula: C₁₈H₃₆O₂
Pto. Ebullición: 361 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 67…69 °C
Densidad: 0,84 g/cm³
Pto. de inflamación: 196 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002752
Núm. CAS: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Índice Merck: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=653bc78ab437ef4ae121bca52e119f41f990290e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Granular powder or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 71 °C
GC ≥96.0 %