Ácido esteárico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A12244.06 A12244.14 A12244.22
A12244.06EA 36.8 EUR
A12244.06 A12244.14 A12244.22
Ácido esteárico ≥98%
Ácido esteárico
Purity: 98% CAS No.: 57-11-4 Molecular Formula: CH3(CH2)16CO2H Formula Weight: 284.48 Flash Point: 196°(384°F) Physical Form: Flakes or powder Density: 0.941 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 69-72° Boiling Point: 232°/15mm Beilstein Reference: 608585 Merck Reference: 14,8804 MDL No.: MFCD00002752
A saturated fatty acid
Formula: C₁₈H₃₆O₂
Pto. Ebullición: 232 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 69…72 °C
Densidad: 0,941
Pto. de inflamación: 196 °C (384 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002752
Núm. CAS: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Índice Merck: 14,8804
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM