Ácido esteárico ≥90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A17673.0B
A17673.0I
A17673.0BEA
33.3
EUR
A17673.0B
A17673.0I
Ácido esteárico ≥90%
Ácido esteárico
Purity: 90+%
CAS No.: 57-11-4
Molecular Formula: CH3(CH2)16CO2H
Formula Weight: 284.48
Flash Point: 196°(384°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 232°/15mm
Beilstein Reference: 608585
Merck Reference: 14,8804
MDL No.: MFCD00002752
Formula:
C₁₈H₃₆O₂ Pto. Ebullición: 232 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 67…70 °C Densidad: 0,941 Pto. de inflamación: 196 °C (384 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002752 Núm. CAS: 57-11-4 EINECS: 200-313-4 Índice Merck: 14,8804 |