Ácido esteárico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Ácido octadecanoico
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00673.0500 8.00673.1000 8.00673.9050
8.00673.0500EA 38.2 EUR
8.00673.0500 8.00673.1000 8.00673.9050
Ácido esteárico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido esteárico
Formula: C₁₈H₃₆O₂
MW: 284.48 g/mol
Pto. Ebullición: 361
Pto. de fusión: 67
Densidad: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 196 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002752
Núm. CAS: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Índice Merck: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Molar Mass 284.49 g/mol
Storage Store at +15°C to +25°C
Grade REAG
Synonyms Octadecanoic Acid
Chemical Formula CH3(CH2)16CO2H