Ácido caprílico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido octanoico
129390010 129390025 129390251
ACRO129390010EA 66.4 EUR
ACRO129390010 ACRO129390025 ACRO129390251
Ácido caprílico 99%
Ácido caprílico
Formula: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Pto. Ebullición: 238 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 16…16,5 °C
Densidad: 0,91 g/cm³
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004429
Núm. CAS: 124-07-2
EINECS: 204-677-5
UN: 3265
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,01771
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %