Ácido caprílico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ácido octanoico
A11149.0F
A11149.AC
A11149.AP
A11149.0FEA
102
EUR
A11149.0F
A11149.AC
A11149.AP
Ácido caprílico ≥98%
Ácido caprílico
Purity: 98+%
CAS No.: 124-07-2
Molecular Formula: C8H16O2
Formula Weight: 144.21
Flash Point: 132°(269°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.910
Refractive Index: 1.4275
Appearance: Colourless
Odour: Rancid
pH: 4
Melting Point: 16-17°
Boiling Point: 236-238°
Beilstein Reference: 1747180
Merck Reference: 14,1765
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004429
Formula:
C₈H₁₆O₂ MW: 144.21 g/mol Pto. Ebullición: 236…238 °C Pto. de fusión: 16…17 °C Densidad: 0.910 Pto. de inflamación: 132 °C (269 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004429 Núm. CAS: 124-07-2 EINECS: 204-677-5 UN: 3265 ADR: 8 III Índice Merck: 13,01771 |