Ácido caprílico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00192.0100 8.00192.1000 8.00192.2500 8.00192.9180 8.00192.9200
8.00192.0100EA 41.6 EUR
8.00192.0100 8.00192.1000 8.00192.2500 8.00192.9180 8.00192.9200
Ácido caprílico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido caprílico
Formula: C₈H₁₆O₂
Pto. Ebullición: 239,7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 16 °C
Densidad: 0,9066 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004429
Núm. CAS: 124-07-2
EINECS: 204-677-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,01771
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.68 g/l (20 °C)
Melting Point 16 °C
Molar Mass 144.21 g/mol
Boiling Point 238 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.05 hPa (20 °C)
Flash Point 109.9 °C
Explosion Limit 1 %(V)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (0.2 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material