Ácido pentadecanoico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
129830050 129830250
ACRO129830050EA 70.2 EUR
ACRO129830050 ACRO129830250
Ácido pentadecanoico 99%
Ácido pentadecanoico
Formula: C₁₅H₃₀O₂
Pto. Ebullición: 339 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 51…53 °C
Densidad: 0,8496 g/cm³ (70 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002745
Núm. CAS: 1002-84-2
EINECS: 213-693-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Specific optical rotation -63° to -67° (20°C, 589 nm) (c=4, methanol)