Ácido pentadecanoico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Pentadecylic acidn-Pentadecanoic acid
A14664.09
A14664.18
A14664.30
A14664.09EA
58.4
EUR
A14664.09
A14664.18
A14664.30
Ácido pentadecanoico ≥99%
Ácido pentadecanoico
Purity: 99%
CAS No.: 1002-84-2
Molecular Formula: C15H30O2
Formula Weight: 242.40
Flash Point: 110°(230°F)
Melting Point: 51-54°
Boiling Point: 257°/100mm
Beilstein Reference: 1773831
MDL No.: MFCD00002745
Formula:
C₁₅H₃₀O₂ MW: 242,4 g/mol Pto. Ebullición: 257 °C (100 mmHg) Pto. de fusión: 51…54 °C Densidad: 0,8496 g/cm³ (70 °C) Pto. de inflamación: 110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002745 Núm. CAS: 1002-84-2 EINECS: 213-693-1 |