Ácido valérico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
149570010 149570050 149570025 149571000
ACRO149570010EA 70.4 EUR
ACRO149570010 ACRO149570050 ACRO149570025 ACRO149571000
Ácido valérico 99%
Ácido valérico
Formula: C₅H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 185 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 20…18 °C
Densidad: 0,94 g/cm³
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004413
Núm. CAS: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,10042
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %