Ácido valérico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Pentanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00821.0100 8.00821.0500 8.00821.1000
8.00821.0100EA 23.1 EUR
8.00821.0100 8.00821.0500 8.00821.1000
Ácido valérico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido valérico
Formula: C₅H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 186 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –32 °C
Densidad: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004413
Núm. CAS: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
UN: 3265
ADR: 8,I
Índice Merck: 12,10042
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 40 g/l (20 °C)
Melting Point -32 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 186 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 86 °C
Refractive Index 1.4076 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 7.3 %(V)
Density 0.938 g/cm3 (20 °C)
pH 2.7 (40 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 360 °C