Ácido valérico, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
75054-1ML 75054-5ML
75054-1MLEA 46.8 EUR
75054-1ML 75054-5ML
Ácido valérico, Supelco®
Ácido valérico
Formula: C₅H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 186 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –32 °C
Densidad: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004413
Núm. CAS: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Índice Merck: 12,10042
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be0db57126d49f27b257cc7ba42d430d6e122772&vid=ef3fe24730fff672b1614f711e099eee0eb8f51c&prid=web&clid=SAPDAM