Ácido propiónico 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
149300010 149300025 149300100
ACRO149300010EA 45.4 EUR
ACRO149300010 ACRO149300025 ACRO149300100
Ácido propiónico 99%, puro
Ácido propiónico
Formula: C₃H₆O₂
Pto. Ebullición: 141 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –22 °C
Densidad: 0,99 g/cm³
Pto. de inflamación: 51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002756
Núm. CAS: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
UN: 3463
ADR: 8,II
IR: 01-2119486971-24
Índice Merck: 13,07917
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA