Ácido propiónico 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Propanoic acid
220130010 220130025
ACRO220130010EA 97.2 EUR
ACRO220130010 ACRO220130025
Ácido propiónico 99+%, extra puro
Ácido propiónico
Formula: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Pto. Ebullición: 141
Pto. de fusión: –22 °C
Densidad: 0.99 g/cm³
Pto. de inflamación: 51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002756
Núm. CAS: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
UN: 3463
ADR: 8 II
IR: 01-2119486971-24
Índice Merck: 13,07917
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA