Ácido propiónico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99%
CAS No.: 79-09-4
Molecular Formula: C3H6O2
Formula Weight: 74.08
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.3875
Odour: Unpleasant
Melting Point: -21°
Boiling Point: 140-141°
Beilstein Reference: 506071
Merck Reference: 14,7825
UN No.: 3463
MDL No.: MFCD00002756
Formula:
C₃H₆O₂ Pto. Ebullición: 140…141 °C Pto. de fusión: –21 °C Densidad: 0,992 Pto. de inflamación: 51 °C (123 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002756 Núm. CAS: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 UN: 3463 ADR: 8,II IR: 01-2119486971-24 Índice Merck: 14,7825 |