Ácido propiónico, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
94425-1ML-F 94425-5ML-F
94425-1ML-FEA 37.6 EUR
94425-1ML-F 94425-5ML-F
Ácido propiónico, Supelco®
Ácido propiónico
Formula: C₃H₆O₂
Pto. Ebullición: 141 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –21 °C
Densidad: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002756
Núm. CAS: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
UN: 3463
ADR: 8,II
IR: 01-2119486971-24
Índice Merck: 13,07917
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d822519a8a4619297077959a9eb21c4b3a7a74f&vid=65e85f76282d4378293f82c345524df2403c3540&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b49923b3bc5ad7a51933ce096ddee00a8b6392d4&vid=daed86095bfff04a1b9f59ed786481b44a66e10e&prid=web&clid=SAPDAM