Ácido tetracosanoico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Tetracosanoic acid
215640010 215640050 215642500
ACRO215640010EA 188 EUR
ACRO215640010 ACRO215640050 ACRO215642500
Ácido tetracosanoico 99%
Ácido tetracosanoico
Formula: C₂₄H₄₈O₂
Pto. Ebullición: 272 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 84…86 °C
Densidad: 0,8207 g/cm³ (100 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002810
Núm. CAS: 557-59-5
EINECS: 209-180-7
Índice Merck: 13,05509
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %