Ácido mirístico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
156960010 156961000 156962500
ACRO156960010EA 61 EUR
ACRO156960010 ACRO156961000 ACRO156962500
Ácido mirístico 99%
Ácido mirístico
Formula: C₁₄H₂₈O₂
Pto. Ebullición: 326 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 50…57 °C
Densidad: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002744
Núm. CAS: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Índice Merck: 12,06416
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or flakes or chunks or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 57 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %