Ácido mirístico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12067.0E
A12067.30
A12067.36
A12067.0EEA
107
EUR
A12067.0E
A12067.30
A12067.36
Ácido mirístico ≥98%
Ácido mirístico
Purity: 98%
CAS No.: 544-63-8
Molecular Formula: CH3(CH2)12CO2H
Formula Weight: 228.38
Flash Point: 175°(347°F)
Melting Point: 53-56°
Boiling Point: 326°
Beilstein Reference: 508624
Merck Reference: 14,6333
MDL No.: MFCD00002744
Formula:
C₁₄H₂₈O₂ Pto. Ebullición: 326 °C Pto. de fusión: 53…56 °C Densidad: 0,862 Pto. de inflamación: 175 °C (347 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002744 Núm. CAS: 544-63-8 EINECS: 208-875-2 Índice Merck: 14,6333 |