Ácido mirístico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Ácido tetradecanoico
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00399.0100 8.00399.1000 8.00399.9050
8.00399.0100EA 42.7 EUR
8.00399.0100 8.00399.1000 8.00399.9050
Ácido mirístico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido mirístico
Formula: C₁₄H₂₈O₂
MW: 228.38 g/mol
Pto. Ebullición: 319
Pto. de fusión: 51…54 °C
Densidad: 0.8622 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002744
Núm. CAS: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Índice Merck: 12,06416
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1.07 mg/l (25 °C)
Melting Point 52 - 56 °C
Molar Mass 228.37 g/mol
Boiling Point 326 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 165 °C
Density 0.8622 g/cm3 (54 °C)
Synonyms Tetradecanoic acid
Hill Formula C14H28O2
Chemical Formula CH3(CH2)12COOH