Ácido tridecanoico 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
139520100 139520250 139520500
ACRO139520100EA 90.4 EUR
ACRO139520100 ACRO139520250 ACRO139520500
Ácido tridecanoico 97%
Ácido tridecanoico
Formula: C₁₃H₂₆O₂
Pto. Ebullición: 236 °C (100 mmHg)
Pto. de fusión: 40…45 °C
Densidad: 1,025 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002741
Núm. CAS: 638-53-9
EINECS: 211-341-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %