Ácido undecanoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A11244.18 A11244.30 A11244.0B
A11244.18EA 34.3 EUR
A11244.18 A11244.30 A11244.0B
Ácido undecanoico ≥98%
Ácido undecanoico
Purity: 98% CAS No.: 112-37-8 Molecular Formula: CH3(CH2)9CO2H Formula Weight: 186.30 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 26-29° Boiling Point: 283-285° Beilstein Reference: 1759287 MDL No.: MFCD00002730
Formula: C₁₁H₂₂O₂
Pto. Ebullición: 283…285 °C
Pto. de fusión: 26…29 °C
Densidad: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002730
Núm. CAS: 112-37-8
EINECS: 203-964-2