Potasio acetato, anhidro 97%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Acetic acid potassium salt
149600010 149600025 149605000
ACRO149600010EA 63 EUR
ACRO149600010 ACRO149600025 ACRO149605000
Potasio acetato, anhidro 97%, puro
Potasio acetato
Formula: CH₃COOK
MW: 98.14 g/mol
Pto. de fusión: 292 °C
Pto. de inflamación: >250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012458
Núm. CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Índice Merck: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation +15° to +21° (20°C, 589 nm) (c=0.05 in water)