Potasio acetato 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Acetic acid potassium salt
217100010 217105000 217100050
ACRO217100010EA 104 EUR
ACRO217100010 ACRO217105000 ACRO217100050
Potasio acetato 99+% para análisis
Potasio acetato
Formula: CH₃COOK
MW: 98.14 g/mol
Pto. de fusión: 292 °C
Pto. de inflamación: >250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012458
Núm. CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Índice Merck: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 %
pH 7.5 to 9.0 (5% soln. at 20°C)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm