Potasio acetato ≥99% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Acetic acid potassium salt
13449.22
13449.36
13449.A3
13449.F7
13449.22EA
37.6
EUR
13449.22
13449.36
13449.A3
13449.F7
Potasio acetato ≥99% ACS
Potasio acetato
Purity: 99% min
CAS No.: 127-08-2
Molecular Formula: C2H3KO2
Formula Weight: 98.15
Physical Form: Crystalline
Density: 1.57
Appearance: White
Melting Point: 292°
Solubility: Soluble in water and alcohol
Beilstein Reference: 3595449
Merck Reference: 14,7605
MDL No.: MFCD00012458
Formula:
CH₃COOK MW: 98.14 g/mol Pto. de fusión: 292 °C Densidad: 1.57 Pto. de inflamación: >250 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012458 Núm. CAS: 127-08-2 EINECS: 204-822-2 Índice Merck: 14,7605 |