Potasio acetato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
A16321.0C
A16321.0E
A16321.36
A16321.0CEA
381
EUR
A16321.0C
A16321.0E
A16321.36
Potasio acetato ≥99%
Potasio acetato
Purity: 99%
CAS No.: 127-08-2
Molecular Formula: CH3CO2K
Formula Weight: 98.15
Melting Point: 292°
Beilstein Reference: 3595449
Merck Reference: 14,7605
MDL No.: MFCD00012458
Formula:
CH₃COOK Pto. de fusión: 292 °C Densidad: 1,57 Pto. de inflamación: >250 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012458 Núm. CAS: 127-08-2 EINECS: 204-822-2 Índice Merck: 14,7605 |