Potasio acetato ≥99% ACS
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Acetic acid potassium salt
0698-1KGEA 453 EUR
0698-1KG 0698-2.5KG
Potasio acetato ≥99% ACS
Potasio acetato
Formula: CH₃COOK
MW: 98.14 g/mol
Pto. de fusión: 304
Densidad: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012458
Núm. CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Índice Merck: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.003%
Heavy Metals ≤ 0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Magnesium ≤0.002%
pH (5%, Water) @25 °C 6.5 – 9
Phosphate ≤0.001%
Purity ≥99%
Sodium ≤0.03%
Sulphate ≤0.002%