Potasio acetato ≥99.0%, en cristales, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: Acetic acid potassium salt
2912-REA 2700.45 EUR
2912-R 2912-05
Potasio acetato ≥99.0%, en cristales, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Potasio acetato
Formula: CH₃COOK
MW: 98.14 g/mol
Pto. de fusión: 304
Densidad: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012458
Núm. CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Índice Merck: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements = 99.0 %
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (CH₃COOK) (by non-aqueous titration) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 6.5 - 9.0
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.03 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs