Potasio acetato, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinónimos: Acetic acid potassium salt
529543-1 529543-250
529543-1EA 197 EUR
529543-1 529543-250
Potasio acetato, Millipore®
Potasio acetato
Formula: CH₃COOK
MW: 98.14 g/mol
Pto. de fusión: 304
Densidad: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012458
Núm. CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Índice Merck: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM