Potasio acetato Ph. Eur., BP, E261, extra puro, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.04820.1000 1.04820.5000 1.04820.9025 1.04820.9050
1.04820.1000EA 178 EUR
1.04820.1000 1.04820.5000 1.04820.9025 1.04820.9050
Potasio acetato Ph. Eur., BP, E261, extra puro, SAFC®
Potasio acetato
Formula: CH₃COOK
Pto. de fusión: 304 °C
Densidad: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012458
Núm. CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Índice Merck: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM