Potasio acetato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Acetic acid potassium salt
26664.293EA 270 EUR
26664.293 26664.362
Potasio acetato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Potasio acetato
Formula: CH₃COOK
MW: 98.14 g/mol
Pto. de fusión: 304
Densidad: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012458
Núm. CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Índice Merck: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated on anhydrous) Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm