Potasio acetato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
26667.236EA 115 EUR
26667.236 26667.293
Potasio acetato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Potasio acetato
Formula: CH₃COOK
Pto. de fusión: 304 °C
Densidad: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012458
Núm. CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Índice Merck: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.0 %
Acidity or alkalinity Max. 0.005 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Loss on drying (130°C) Max. 3.0 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 0.4 %