Propionato de sodio 99.0-100.5%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Propionic acid sodium salt, Sodiumpropionate
149010010 149010250 149010050
ACRO149010010EA 66.6 EUR
ACRO149010010 ACRO149010250 ACRO149010050
Propionato de sodio 99.0-100.5%
Propionato de sodio
Formula: C₃H₅NaO₂
MW: 96,06 g/mol
Pto. de fusión: 285…286 °C
Pto. de inflamación: >250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002759
Núm. CAS: 137-40-6
EINECS: 205-290-4
Índice Merck: 12,08816
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with HClO4 99.0 to 100.5 % (On dried substance)
Iron (Fe) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm