Propionato de sodio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A17440.0E
A17440.36
A17440.0EEA
104
EUR
A17440.0E
A17440.36
Propionato de sodio ≥99%
Propionato de sodio
Purity: 99%
CAS No.: 137-40-6
Molecular Formula: C3H5NaO2
Formula Weight: 96.06
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 285-291°
Merck Reference: 14,8669
MDL No.: MFCD00002759
Formula:
C₃H₅NaO₂ Pto. de fusión: 285…291 °C Pto. de inflamación: 157 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002759 Núm. CAS: 137-40-6 EINECS: 205-290-4 Índice Merck: 14,8669 |