Propionato de sodio zS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Propionic acid sodium salt, Sodiumpropionate
MQ200
8.43793.0100 8.43793.0500
8.43793.0100EA 86.4 EUR
8.43793.0100 8.43793.0500
Propionato de sodio zS, Sigma-Aldrich®
Propionato de sodio
Formula: C₃H₅NaO₂
MW: 96.06 g/mol
Pto. de fusión: 288.76
Pto. de inflamación: 157
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002759
Núm. CAS: 137-40-6
EINECS: 205-290-4
Índice Merck: 12,08816
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 995 g/l (20 °C)
Melting Point 285 - 286 °C
Molar Mass 96.06 g/mol
pH 8 - 9.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)