Acetato de bario 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
222800010
222805000
222800025
ACRO222800010EA
127
EUR
ACRO222800010
ACRO222805000
ACRO222800025
Acetato de bario 99+% para análisis
Acetato de bario
Formula:
(H₃CCOO)₂Ba Pto. de fusión: ∼450 °C Densidad: 2,46 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012447 Núm. CAS: 543-80-6 EINECS: 208-849-0 UN: 1564 ADR: 6.1,III Índice Merck: 13,00968 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Complexometric | 99.0 to 102.0 % |
pH | 6.5 to 8.5 (5 % at 20°C) |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Nitrate (NO3) | ≤20 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤10 ppm |
Potassium (K) | ≤30 ppm |
Sodium (Na) | ≤50 ppm |
Strontium (Sr) | ≤0.2 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |