Acetato de bario 99+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Bario acetato, Di(acetato) de bario
423435000 423430025 423431000
ACRO423435000EA 88.4 EUR
ACRO423435000 ACRO423430025 ACRO423431000
Acetato de bario 99+% ACS
Acetato de bario
Formula: (H₃CCOO)₂Ba
MW: 255.42 g/mol
Pto. de fusión: ∼450 °C
Densidad: 2.46 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012447
Núm. CAS: 543-80-6
EINECS: 208-849-0
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,00968
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 99.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.03 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Strontium (Sr) ≤0.2 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Oxidizing substance (as NO3) ≤0.005 %