Acetato de bario ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 543-80-6
Molecular Formula: C4H6BaO4
Formula Weight: 255.43
Physical Form: Crystalline
Density: 2.47
Appearance: White
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 3693411
Merck Reference: 14,965
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00012447
Formula:
(H₃CCOO)₂Ba Pto. de fusión: ∼450 °C Densidad: 2,47 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012447 Núm. CAS: 543-80-6 EINECS: 208-849-0 UN: 1564 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,965 |