Acetato de bario 99.0-102.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Bario acetato, Di(acetato) de bario
12198.30 12198.A1 12198.A7
12198.30EA 67.3 EUR
12198.30 12198.A1 12198.A7
Acetato de bario 99.0-102.0% ACS
Acetato de bario
Purity: 99.0-102.0% CAS No.: 543-80-6 Molecular Formula: Ba(OOCCH3)2 Formula Weight: 255.43 Physical Form: Crystalline Density: 2.47 Merck Reference: 14,965 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00012447
Formula: (H₃CCOO)₂Ba
MW: 255.42 g/mol
Pto. de fusión: ∼450 °C
Densidad: 2.47
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012447
Núm. CAS: 543-80-6
EINECS: 208-849-0
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,965