Acetato de bario ≥99%, Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Sinónimos: Bario acetato, Di(acetato) de bario
32305-50KG 32305-1KG
32305-50KGEA 1850 EUR
32305-50KG 32305-1KG
Acetato de bario ≥99%, Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
Acetato de bario
Formula: (H₃CCOO)₂Ba
MW: 255.42 g/mol
Pto. Ebullición: Dec. (al calentar)
Pto. de fusión: 450
Densidad: 2.46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012447
Núm. CAS: 543-80-6
EINECS: 208-849-0
Índice Merck: 13,00968
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.0 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 20°C) 7 - 8.5
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.003 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Strontium (Sr) Max. 0.2 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Oxidizing substances (as NO₃) Max. 0.005 %
KMnO₄ reducing matter (as HCOOH) Max. 0.025 %