Acetato de talio ≥99.995% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
11842.14
11842.22
11842.14EA
304
EUR
11842.14
11842.22
Acetato de talio ≥99.995% (metals basis)
Acetato de talio
Purity: 99.995%
CAS No.: 563-68-8
Molecular Formula: Tl(OOCCH3)
Formula Weight: 263.42
Physical Form: Wet Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Solubility: Soluble in water, alcohol
Beilstein Reference: 3693914
Merck Reference: 14,9257
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00013045
Formula:
C₂H₃O₂Tl Pto. Ebullición: 1457 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 131 °C Densidad: 3,68 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013045 Núm. CAS: 563-68-8 EINECS: 209-257-5 UN: 1707 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,9257 |