Tetraacetato de plomo ≥95%, en polvo
Proveedor: MP Biomedicals
Peligro
0215518225 0215518290 0215518280
ICNA0215518225EA 62.9 EUR
ICNA0215518225 ICNA0215518290 ICNA0215518280
Tetraacetato de plomo ≥95%, en polvo
Tetraacetato de plomo
Lead tetraacetate smoothly induces the addition of difluorodiiodomethane to alkenes and alkynes.
Formula: (H₃CCOO)₄Pb
Pto. de fusión: 175…180 °C
Densidad: ∼2,22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008693
Núm. CAS: 546-67-8
EINECS: 208-908-0
UN: 1616
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,05442