Amonio acetato 98%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Acetic acid ammonium salt
169880010 169880025 169880100
ACRO169880010EA 81.2 EUR
ACRO169880010 ACRO169880025 ACRO169880100
Amonio acetato 98%, puro
Amonio acetato
Formula: H₃CCOONH₄
Pto. de fusión: 114 °C
Densidad: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013066
Núm. CAS: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Índice Merck: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On anhydrous substance)