Amonio acetato 97+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
423270020 423270250 423275000
ACRO423270020EA 222 EUR
ACRO423270020 ACRO423270250 ACRO423275000
Amonio acetato 97+% ACS
Amonio acetato
Formula: H₃CCOONH₄
Pto. de fusión: 114 °C
Densidad: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013066
Núm. CAS: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Índice Merck: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.01 %
pH 6.7 to 7.3 (5 % at 25.0°C)
Titration excess NaOH ≥97.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrate (NO3) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %